Phenyl carbamate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L00944.06
L00944.14
L00944.06EA
43.72
EUR
L00944.06
L00944.14
Phenyl carbamate ≥98%
Phenyl carbamate
Purity: 98+%
CAS No.: 622-46-8
Molecular Formula: H2NCO2C6H5
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2042627
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Mw: 137.14 g/mol Teplota tavenia: 149…152 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007961 Číslo CAS: 622-46-8 EINECS: 210-737-1 |