Tlačiť
Triethyl methanetricarboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L08356.06 L08356.14
L08356.06EA 37.06 EUR
L08356.06 L08356.14
Triethyl methanetricarboxylate ≥98%
Triethyl methanetricarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 6279-86-3 Molecular Formula: C10H16O6 Formula Weight: 232.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4255 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 1793645 MDL No.: MFCD00009150
Vzorec: C₁₀H₁₆O₆
Teplota varu: 253 °C
Teplota tavenia: 26…29 °C
Hustota: 1,095
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009150
Číslo CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2