Tlačiť
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
139630250 139631000
ACRO139630250EA 155.23 EUR
ACRO139630250 ACRO139631000
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Triethyl methanetricarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₆
Teplota varu: 253 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 29 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009150
Číslo CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %