Glycine propyl ester hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Glycine n-propyl ester hydrochloride
H50250.03
H50250.06
H50250.03EA
48.94
EUR
H50250.03
H50250.06
Glycine propyl ester hydrochloride
Glycine propyl ester hydrochloride
CAS No.: 13049-01-9
Molecular Formula: H2NCH2CO2(CH2)2CH3.HCl
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD00151829
Vzorec:
C₅H₁₂ClNO₂ Teplota tavenia: 78…80 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151829 Číslo CAS: 13049-01-9 EINECS: 235-925-0 |