Tlačiť
Glycine methyl ester hydrochloride (H-Gly-OMe.HCl) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
120101000 120105000
ACRO120101000EA 46.13 EUR
ACRO120101000 ACRO120105000
Glycine methyl ester hydrochloride (H-Gly-OMe.HCl) 98%
Glycine methyl ester hydrochloride (H-Gly-OMe.HCl)
Vzorec: C₃H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 173…177 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012870
Číslo CAS: 5680-79-5
EINECS: 227-139-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure