Tlačiť
Glycine ethyl ester hydrochloride (H-Gly-OEt.HCl) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Gly-OEt.HCl, Glycine Ethyl Ester HCl, Ethyl Glycinate Hydrochloride
120091000 120095000 120090025
ACRO120091000EA 46.53 EUR
ACRO120091000 ACRO120095000 ACRO120090025
Glycine ethyl ester hydrochloride (H-Gly-OEt.HCl) 99%
Glycine ethyl ester hydrochloride (H-Gly-OEt.HCl)
Vzorec: C₄H₁₀ClNO₂
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012871
Číslo CAS: 623-33-6
EINECS: 210-787-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥3 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Free acid (HCl) ≤0.4 %