Tlačiť
Glycine iso-propyl ester hydrochloride (H-Gly-OiPr.HCl) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Gly-OIpr·HCl, Isopropyl 2-aminoacetate hydrochloride
H50249.03 H50249.06
H50249.03EA 47.33 EUR
H50249.03 H50249.06
Glycine iso-propyl ester hydrochloride (H-Gly-OiPr.HCl) 96%
Glycine iso-propyl ester hydrochloride (H-Gly-OiPr.HCl)
Purity: 96% CAS No.: 14019-62-6 Molecular Formula: C5H11NO2.HCl Formula Weight: 153.61 MDL No.: MFCD00151826
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151826
Číslo CAS: 14019-62-6