Tlačiť
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
L01301.18 L01301.30
L01301.18EA 36.62 EUR
L01301.18 L01301.30
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
Purity: 98+% CAS No.: 18297-63-7 Molecular Formula: C7H20N2OSi2 Formula Weight: 204.42 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1937452
Vzorec: C₇H₂₀N₂OSi₂
Mw: 204.42 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008260
Číslo CAS: 18297-63-7
EINECS: 242-177-9