Tlačiť
dimethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
391956-100ML 391956-800ML
SIAL391956-100MLEA 142.4 EUR
SIAL391956-100ML SIAL391956-800ML
dimethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008288
Číslo CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
OSN: 2924
ADR: 3,II