Tlačiť
dimethylamin 2 M in THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27665.AE H27665.AU
H27665.AEEA 117.53 EUR
H27665.AE H27665.AU
dimethylamin 2 M in THF
dimethylamin
CAS No.: 124-40-3 Molecular Formula: C2H7N Formula Weight: 45.08 Flash Point: -36°(-33°F) Boiling Point: ca 60° Beilstein Reference: 605257 Merck Reference: 14,3228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008288
Vzorec: C₂H₇N
Teplota varu: ∼60 °C
Hustota: 0,85
Teplota vzplanutia: –36 °C (–33 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008288
Číslo CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
OSN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3228