Tlačiť
dimethylamin 2 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388381000 388388000
388381000.EA 133.98 EUR
388381000. 388388000.
dimethylamin 2 M in THF, AcroSeal®
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Hustota: 0,85 g/cm³
Teplota vzplanutia: –36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008288
Číslo CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M