Tlačiť
dimethylamin 2 M in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27261.AC H27261.AE
H27261.ACEA 59.37 EUR
H27261.AC H27261.AE
dimethylamin 2 M in methanol
Vzorec: C₂H₇N
Hustota: 0,775
Teplota vzplanutia: 5 °C (41 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008288
Číslo CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
OSN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3228