dimethylamin 2 M in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27261.AC
H27261.AE
H27261.ACEA
57.76
EUR
H27261.AC
H27261.AE
dimethylamin 2 M in methanol
dimethylamin
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3350
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008288
Vzorec:
C₂H₇N Hustota: 0,775 Teplota vzplanutia: 5 °C (41 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008288 Číslo CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 OSN: 3286 ADR: 3,II Merck Index: 14,3228 |