Tlačiť
Cyanamide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C87908-1KG C87908-100G C87908-250G
SIALC87908-1KGEA 273.97 EUR
SIALC87908-1KG SIALC87908-100G SIALC87908-250G
Cyanamide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Cyanamide
Vzorec: CH₂N₂
Číslo MDL: MFCD00007572
Číslo CAS: 420-04-2
EINECS: 206-992-3