Tlačiť
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
283282-3L 283282-18L 283282-1L
SIAL283282-3LEA 223.83 EUR
SIAL283282-3L SIAL283282-18L SIAL283282-1L
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Vzorec: C₇H₁₆O₃
Číslo MDL: MFCD00059604
Číslo CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2