Tlačiť
Dipropyleneglycol (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D215554-25G D215554-3KG D215554-500G
SIALD215554-25GEA 33.41 EUR
SIALD215554-25G SIALD215554-3KG SIALD215554-500G
Dipropyleneglycol (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Číslo MDL: MFCD00051023
Číslo CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3