Tlačiť
Dipropyleneglycol (mixture of isomers) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
409150010 409150030
ACRO409150010EA 142 EUR
ACRO409150010 ACRO409150030
Dipropyleneglycol (mixture of isomers) 99%
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051023
Číslo CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %