Tlačiť
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
E28005-100G E28005-25G
SIALE28005-100GEA 58.97 EUR
SIALE28005-100G SIALE28005-25G
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Vzorec: C₈H₁₁NO₃
Číslo MDL: MFCD00009136
Číslo CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III