Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
A12366.0B
A12366.18
A12366.30
A12366.0BEA
428.4
EUR
A12366.0B
A12366.18
A12366.30
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate ≥98%
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 94-05-3
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 47-52°
Boiling Point: 190-191°/30mm
Beilstein Reference: 878814
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00009136
Vzorec:
C₈H₁₁NO₃ Teplota varu: 190…191 °C (30 mmHg) Teplota tavenia: 47…52 °C Teplota vzplanutia: 130 °C (266 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009136 Číslo CAS: 94-05-3 EINECS: 202-299-5 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |