Tlačiť
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
118481000 118485000 118480010
ACRO118481000EA 59.77 EUR
ACRO118481000 ACRO118485000 ACRO118480010
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate 98%
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Vzorec: C₈H₁₁NO₃
Teplota varu: 190…191 °C (30 mmHg)
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009136
Číslo CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to yellow-brown Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %