Tlačiť
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00982.06 L00982.14
L00982.06EA 78.22 EUR
L00982.06 L00982.14
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole ≥99%
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Purity: 99+% CAS No.: 1750-12-5 Molecular Formula: C2H6N6S Formula Weight: 146.17 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 134867 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00003098
Vzorec: C₂H₆N₆S
Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003098
Číslo CAS: 1750-12-5
EINECS: 217-135-8
OSN: 1325
ADR: 4.1,III