Tlačiť
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
132121000 132120250 132125000
ACRO132121000EA 87.85 EUR
ACRO132121000 ACRO132120250 ACRO132125000
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid 98%
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇NO₃
Teplota tavenia: 152…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005272
Číslo CAS: 98-79-3
EINECS: 202-700-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=10, 1N NaOH) (on dry substance)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)