Tlačiť
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
292915-100G 292915-5G
SIAL292915-100GEA 106.3 EUR
SIAL292915-100G SIAL292915-5G
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇NO₃
Číslo MDL: MFCD00064322
Číslo CAS: 149-87-1
EINECS: 205-748-3