(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09424.18
L09424.30
L09424.18EA
36.62
EUR
L09424.18
L09424.30
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥99%
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 149-87-1
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 183-185°
Beilstein Reference: 82131
Vzorec:
C₅H₇NO₃ Teplota tavenia: 183…185 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064322 Číslo CAS: 149-87-1 EINECS: 205-748-3 |