Tlačiť
Pyrrole-3-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid
H55383.MD H55383.03 H55383.06
H55383.MDEA 58.16 EUR
H55383.MD H55383.03 H55383.06
Pyrrole-3-carboxylic acid ≥98%
Pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 931-03-3 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Beilstein Reference: 108642 MDL No.: MFCD00800594
Vzorec: C₅H₅NO₂
Mw: 111.10 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800594
Číslo CAS: 931-03-3