Pyrrole-3-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1H-Pyrrole-3-carboxylic acid
H55383.MD
H55383.03
H55383.06
H55383.MDEA
58.16
EUR
H55383.MD
H55383.03
H55383.06
Pyrrole-3-carboxylic acid ≥98%
Pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 931-03-3
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Beilstein Reference: 108642
MDL No.: MFCD00800594
Vzorec:
C₅H₅NO₂ Mw: 111.10 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00800594 Číslo CAS: 931-03-3 |