Tlačiť
Pyrrole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P73609-1G P73609-5G
SIALP73609-1GEA 54.15 EUR
SIALP73609-1G SIALP73609-5G
Pyrrole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂
Mw: 111.10 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005219
Číslo CAS: 634-97-9
EINECS: 211-221-9