Tlačiť
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13756.03 L13756.06 L13756.14
L13756.03EA 58.97 EUR
L13756.03 L13756.06 L13756.14
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 634-97-9 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: ca 205° subl. Beilstein Reference: 80825
Vzorec: C₅H₅NO₂
Mw: 111.10 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 205 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005219
Číslo CAS: 634-97-9
EINECS: 211-221-9