Tlačiť
Orotic acid, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
B25349.36 B25349.22
B25349.36EA 364.51 EUR
B25349.36 B25349.22
Orotic acid, anhydrous 97%
Orotic acid
Purity: 97% CAS No.: 65-86-1 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: 344-347° MDL No.: MFCD00006027
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
Mw: 156.10 g/mol
Teplota tavenia: 344…347 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006027
Číslo CAS: 65-86-1
EINECS: 200-619-8