5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16993.03
L16993.06
L16993.03EA
64.98
EUR
L16993.03
L16993.06
5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
5-Bromo-7-nitroindoline
Purity: 98%
CAS No.: 80166-90-1
Molecular Formula: C8H7BrN2O2
Formula Weight: 243.06
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 1373199
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005708
Vzorec:
C₈H₇BrN₂O₂ Teplota tavenia: 128…133 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005708 Číslo CAS: 80166-90-1 EINECS: 279-411-4 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |