Tlačiť
3-Iodo-L-tyrosine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
122440010 122440050 122440250
ACRO122440010EA 63.78 EUR
ACRO122440010 ACRO122440050 ACRO122440250
3-Iodo-L-tyrosine 97%
3-Iodo-L-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀INO₃
Teplota tavenia: 196…198 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002608
Číslo CAS: 70-78-0
EINECS: 200-744-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 % (K.F.)
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5 in 1 N HCl)