3-Fluoro-L-tyrosine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
L16775.MF
L16775.MD
L16775.MFEA
83.03
EUR
L16775.MF
L16775.MD
3-Fluoro-L-tyrosine ≥97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Purity: 97%
CAS No.: 7423-96-3
Molecular Formula: C9H10FNO3
Formula Weight: 199.18
Melting Point: 260-261°
Beilstein Reference: 3204802
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002607
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₃ Teplota tavenia: 260…261 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002607 Číslo CAS: 7423-96-3 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |