Tlačiť
3-Nitro-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7389-10G N7389-25G N7389-5G
SIALN7389-10GEA 286 EUR
SIALN7389-10G SIALN7389-25G SIALN7389-5G
3-Nitro-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-L-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₅
Číslo MDL: MFCD00007123
Číslo CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6