3-Nitro-L-tyrosine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
A11018.06
A11018.14
A11018.22
A11018.06EA
78.62
EUR
A11018.06
A11018.14
A11018.22
3-Nitro-L-tyrosine ≥98%
3-Nitro-L-tyrosine
Purity: 98%
CAS No.: 621-44-3
Molecular Formula: C9H10N2O5
Formula Weight: 226.19
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2813157
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₅ Teplota tavenia: ∼ 230 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007123 Číslo CAS: 621-44-3 EINECS: 210-688-6 |