Tlačiť
Nickel carbonate, basic hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
544183-1KG-A 544183-250G-A
SIAL544183-1KG-AEA 191.34 EUR
SIAL544183-1KG-A SIAL544183-250G-A
Nickel carbonate, basic hydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel carbonate, basic hydrate
Vzorec: NiCO₃·2Ni(OH)₂·xH₂O
Číslo MDL: MFCD00150262
Číslo CAS: 958638-02-3
EINECS: 235-715-9