Tlačiť
Nickel(II) carbonate basic hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
72248-1KG 72248-250G
SIAL72248-1KGEA 211.79 EUR
SIAL72248-1KG SIAL72248-250G
Nickel(II) carbonate basic hydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) carbonate basic hydrate
Vzorec: ~NiCO₃ · 2Ni(OH)₂ · 4H₂O
Číslo MDL: MFCD00016262
Číslo CAS: 12607-70-4
EINECS: 235-715-9