Tlačiť
Manganese(II) perchlorate hexahydrate ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44318.09 44318.18
44318.09EA 126.35 EUR
44318.09 44318.18
Manganese(II) perchlorate hexahydrate ≥99.995% (metals basis)
Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Purity: 99.995% CAS No.: 15364-94-0 Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 361.93 (253.84anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150255
Vzorec: Cl₂MnO₈·6H₂O
Teplota tavenia: 165 °C, (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150255
Číslo CAS: 15364-94-0
EINECS: 237-390-9
OSN: 1481
ADR: 5.1,II