Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 3-(diethoxyphosphoryl)propanoate
L10190.09
L10190.18
L10190.TW
L10190.09EA
86.24
EUR
L10190.09
L10190.18
L10190.TW
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-3-phosphonopropionate
Purity: 98%
CAS No.: 3699-67-0
Molecular Formula: C9H19O5P
Formula Weight: 238.22
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₉O₅P Teplota varu: 127…129 °C (2 mmHg) Hustota: 1,094 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015167 Číslo CAS: 3699-67-0 |