Tlačiť
Triethyl phosphonoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
79525-100ML 79525-500ML
SIAL79525-100MLEA 74.21 EUR
SIAL79525-100ML SIAL79525-500ML
Triethyl phosphonoacetate, Sigma-Aldrich®
Triethyl phosphonoacetate
Vzorec: C₈H₁₇O₅P
Číslo MDL: MFCD00009177
Číslo CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6