Tlačiť
2-Dimethylaminoethyl methacrylate stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DMA
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
234907-100ML 234907-1L
SIAL234907-100MLEA 55.28 EUR
SIAL234907-100ML SIAL234907-1L
2-Dimethylaminoethyl methacrylate stabilised, Sigma-Aldrich®
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Mw: 157.21 g/mol
Číslo MDL: MFCD00008589
Číslo CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
OSN: 2522
ADR: 6.1 II