Octylphosphonic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18586.06
L18586.03
L18586.06EA
345.77
EUR
L18586.06
L18586.03
Octylphosphonic acid ≥99%
Octylphosphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4724-48-5
Molecular Formula: C8H19O3P
Formula Weight: 194.21
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1764242
Vzorec:
C₈H₁₉O₃P Teplota tavenia: 100…102 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015841 Číslo CAS: 4724-48-5 EINECS: 225-218-5 |