Octylphosphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
20651.03
20651.06
20651.03EA
88.25
EUR
20651.03
20651.06
Octylphosphonic acid ≥98%
Octylphosphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4724-48-5
Molecular Formula: C8H19O3P
Formula Weight: 194.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1764242
MDL No.: MFCD00015841
Vzorec:
C₈H₁₉O₃P Teplota tavenia: 100…102 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015841 Číslo CAS: 4724-48-5 EINECS: 225-218-5 |