Octadecylphosphonic acid 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
n-Octadecylphosphonic acid, ODPA
20645.03
20645.06
20645.03EA
173.44
EUR
20645.03
20645.06
Octadecylphosphonic acid 97
Octadecylphosphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4724-47-4
Molecular Formula: C18H39O3P
Formula Weight: 334.48
Physical Form: Crystalline
Appearance: White to off-white
Melting Point: 92-98°
MDL No.: MFCD00015838
Vzorec:
C₁₈H₃₉O₃P Mw: 334.47 g/mol Teplota tavenia: 92…98 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015838 Číslo CAS: 4724-47-4 EINECS: 225-216-4 |