Decylphosphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12019.03
L12019.06
L12019.03EA
68.19
EUR
L12019.03
L12019.06
Decylphosphonic acid ≥98%
Decylphosphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6874-60-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9PO3H2
Formula Weight: 222.27
Melting Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1771572
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015830
Vzorec:
C₁₀H₂₃O₃P Teplota tavenia: 100…101 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015830 Číslo CAS: 6874-60-8 EINECS: 229-975-2 OSN: 3261 ADR: 8,III |