Tlačiť
Decylphosphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12019.03 L12019.06
L12019.03EA 68.19 EUR
L12019.03 L12019.06
Decylphosphonic acid ≥98%
Decylphosphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 6874-60-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9PO3H2 Formula Weight: 222.27 Melting Point: 100-101° Beilstein Reference: 1771572 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015830
Vzorec: C₁₀H₂₃O₃P
Teplota tavenia: 100…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015830
Číslo CAS: 6874-60-8
EINECS: 229-975-2
OSN: 3261
ADR: 8,III