Tlačiť
Potassium tetrachloroaurate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
334545-1G 334545-5G
SIAL334545-1GEA 189.87 EUR
SIAL334545-1G SIAL334545-5G
Potassium tetrachloroaurate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Potassium tetrachloroaurate
Vzorec: AuCl₄K
Mw: 377.88 g/mol
Číslo MDL: MFCD00043088
Číslo CAS: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1