Tlačiť
Potassium tetrachloroaurate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gold potassium chloride, Potassium tetrachloroaurate(III), Potassium gold(III) chloride
316120010 316120050
ACRO316120010EA 245.94 EUR
ACRO316120010 ACRO316120050
Potassium tetrachloroaurate 98%
Potassium tetrachloroaurate
Vzorec: AuCl₄K
Mw: 377.88 g/mol
Teplota tavenia: 357 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043088
Číslo CAS: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1
OSN: 3260
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %