Tlačiť
4-Isopropylbenzyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
L11839.06 L11839.03
L11839.06EA 73.41 EUR
L11839.06 L11839.03
4-Isopropylbenzyl chloride 95%
4-Isopropylbenzyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 2051-18-5 Molecular Formula: C10H13Cl Formula Weight: 168.67 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5230 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120°/35mm Beilstein Reference: 907207 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00018885
Vzorec: C₁₀H₁₃Cl
Mw: 168.67 g/mol
Teplota varu: 119…120 °C (35 mmHg)
Hustota: 1.020
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018885
Číslo CAS: 2051-18-5
EINECS: 218-114-6
OSN: 3265
ADR: 8 II