4-Isopropylbenzyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
L11839.06
L11839.03
L11839.06EA
73.41
EUR
L11839.06
L11839.03
4-Isopropylbenzyl chloride 95%
4-Isopropylbenzyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 2051-18-5
Molecular Formula: C10H13Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°/35mm
Beilstein Reference: 907207
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00018885
Vzorec:
C₁₀H₁₃Cl Mw: 168.67 g/mol Teplota varu: 119…120 °C (35 mmHg) Hustota: 1.020 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00018885 Číslo CAS: 2051-18-5 EINECS: 218-114-6 OSN: 3265 ADR: 8 II |