Tlačiť
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
H53359.03 H53359.06
H53359.03EA 85.44 EUR
H53359.03 H53359.06
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 89694-46-2 Molecular Formula: C7H8BClO3 Formula Weight: 186.40 Melting Point: 106-110° MDL No.: MFCD06659858
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Teplota tavenia: 106…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659858
Číslo CAS: 89694-46-2