Tlačiť
2-Nitrophenyl octyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
365130-25G 365130-5G
SIAL365130-25GEA 645.01 EUR
SIAL365130-25G SIAL365130-5G
2-Nitrophenyl octyl ether, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenyl octyl ether
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₃
Číslo MDL: MFCD00014693
Číslo CAS: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7