Tlačiť
2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
A17320.14 A17320.06
A17320.14EA 281.19 EUR
A17320.14 A17320.06
2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
2-Nitrophenyl octyl ether
Purity: 98% CAS No.: 37682-29-4 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.32 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 163-165°/2mm Beilstein Reference: 2529905 MDL No.: MFCD00014693
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₃
Teplota varu: 163…165 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,04
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014693
Číslo CAS: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7