Tlačiť
4-Iodobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17448.03 L17448.06 L17448.MD
L17448.03EA 176.25 EUR
L17448.03 L17448.06 L17448.MD
4-Iodobenzaldehyde ≥98%
4-Iodobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 15164-44-0 Molecular Formula: C7H5IO Formula Weight: 232.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 636101 MDL No.: MFCD00039576
Vzorec: C₇H₅IO
Mw: 232.02 g/mol
Teplota tavenia: 76…78 °C
Číslo MDL: MFCD00039576
Číslo CAS: 15164-44-0